Merck
すべての画像(17)
主要文書
安全性情報
ZRB1366
Sigma-Aldrich
抗エリスロポエチン抗体 クローン6E5 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EPO, エポエチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6E5, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 21.31 kDa
observed mol wt ~20 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPO(2056)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン6E5は、エリスロポエチンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
Hisタグタグ付き全長成熟リコンビナント・ヒトエリスロポエチン(シグナルペプチドなし)。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVECおよびNIH3T3細胞のエリスロポエチンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト腎臓およびラット腎臓組織片のエリスロポエチンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗エリスロポエチン クローン6E5 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1366)は、エリスロポエチンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
エリスロポエチン(UniProt:P01588、別名:エポエチン、EPO)は、ヒトにおいてEPO遺伝子(Gene ID:2056)によってコードされています。EPOは、その後に小胞体で切断されるシグナルペプチド(aa 1-27)で形成される酸性糖タンパク質で、この成熟タンパク質は、ゴルジでグリコシル化を受けます。EPOは、腎皮質の尿細管周囲の線維芽細胞によって主に産生されますが、成体哺乳動物の肝臓によっても、ある程度産生されます。胎児および新生児哺乳動物では、肝臓で産生されます。EPOは、貧血および低酸素応答性の骨髄赤血球前駆細胞の分裂および分化を刺激する赤血球産生調節因子の一つです。HIF-1αの活性化による虚血性プレコンディショニングによって誘導されます。VEGF/VEGFRのアップレギュレーションを介して虚血応答性の血管新生に関与することが報告されています。受容体二量体形成、およびSTAT1およびSTAT3など特定の下流エフェクターの活性化をもたらすJAK2活性化につながるEPO受容体に結合します。内因性EPOは、3つのN結合多糖類グループおよび1つのO結合グループで構成されます。EPOのグリコシル化は、その生理活性をわずかに低下させますが、血漿中循環が確実に持続するためには不可欠であることが示されています。その構造中のN-グリカンは、プロテアーゼの作用を防ぎ、また受容体結合親和性の調節を保ちます。EPO遺伝子の変異によって、II型糖尿病患者および赤血球増加症における微小血管性合併症が誘発される場合があります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Bunn, HF (2013).Cold Spring Harb.Perspect.Med. 3(3); a011619)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1366-25UL:
ZRB1366-4X25UL:
試験成績書(COA)