Merck
すべての画像(30)
主要文書
安全性情報
ZRB1458
Sigma-Aldrich
抗RAD21抗体 クローン2H12 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
NXP1, SCC1ホモログ, hHR21, 二本鎖切断修復タンパクrad21ホモログ, 核マトリックスタンパク質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H12, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 71.69 kDa
observed mol wt 105 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD21(5885)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2H12は、RAD21を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分に由来する102個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト二本鎖切断修復タンパク質Rad21ホモログ(RAD21)のC末端側半分に由来する102個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、NIH3T3細胞およびL6細胞ライセート中のRAD21を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト結腸組織切片のRAD21を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、A431、HeLa、HUVEC、Jurkat、K562、NIH3T3、およびU2OS細胞のRAD21を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、リコンビナント・RAD21タンパク質フラグメントと結合し、KD値は9.0 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗RAD21 クローン2H12 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1458)は、RAD21を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
二本鎖切断修復タンパクrad21ホモログ(UniProt:O60216、別名:hHR21、核マトリックスタンパク質1、NXP1、SCC1ホモログ)は、ヒトRAD21(別名:HR21、KIAA0078、NXP1、SCC1)遺伝子(Gene ID:5885)によりコードされています。RAD21は二本鎖切断修復タンパクrad21ホモログです。凝集複合体の構成要素であり、染色体の分離、エラーのないDNA修復、および反復配列間の不適切な組換えの予防に不可欠です。RAD21は有糸分裂後期の開始時にセパラーゼ/ESPL1によって切断され、この切断は姉妹染色分体の分離と細胞質分裂に必要です。コヒーシン複合体は、有糸分裂中の紡錘体極形成にも役割を果たしています。 大腸がんにおけるRAD21の発現は、特にKRAS変異腫瘍の進行性疾患と化学放射線療法に対する抵抗性に関連しています。RAD21遺伝子の変異は、顔面異形症、手足の異常、発育遅延、認知障害を特徴とするコルネリア・デランゲ症候群と関連付けられています。神経ミオパチー、慢性の偽性腸閉塞、および心臓弁のさまざまな異常が生じるMungan症候群を引き起こす変異もあります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Deb, S., et al. (2014).Br. J. Cancer 110(6); 1606-1613).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1458-4X25UL:
ZRB1458-25UL:
試験成績書(COA)