SAB4200497
Anti-THY1 antibody, Mouse monoclonal
clone TH350, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-CD90, Anti-CDw90, Anti-FLJ33325, Anti-Thy-1 T-cell antigen, Anti-Thy-1 antigen, Anti-Thy-1 cell surface antigen, Anti-thy-1 membrane glycoprotein, Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TH350, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~27 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: 20-40 μg/test using A549 cells.
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using NT2 total cell extracts.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... THY1(7070)
詳細
Thy-1 cell surface antigen (THY1) is a glycoprotein that is expressed on the membranes of adult cells, mesenchymal stromal cells and cancer cells. It has a molecular weight of about 25-37kDa. The gene encoding THY1 is localized on human chromosome 11q23.3.
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200497-200UL:
SAB4200497-BULK:
SAB4200497-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)