結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig, nonhuman primates, human, dog
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... THY1(7070)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700706-100TST:
試験成績書(COA)
資料
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.