Merck
すべての画像(24)
主要文書
安全性情報
ZRB1492
Sigma-Aldrich
抗RAD51抗体 クローン1M8 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
DNA修復タンパク質RAD51ホモログ1, HsRAD51, RAD51ホモログA, hRAD51
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
affinity binding assay
クローン:
1M8, monoclonal
recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human, rat, mouse
citations:
テクニック:
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1M8, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 36.97 kDa
observed mol wt 37 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD51(5888)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1M8は、RAD51タンパク質を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
Hisタグ付き全長リコンビナント・ヒトRAD51タンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLaおよびNIH3T3細胞ライセート中のRAD51を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト精巣組織切片のRAD51を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:100 μg/mL使用、RAD51およびGSTタンパク質中にRAD51が検出され、KD値は1.0×10^(-12)でした。これに対し、非特異的GSTタンパク質に対するZRB1492の結合はKD値1.7×10^(-3)でした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa、A431、HepG2、NIH3T3細胞のRAD51を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗RAD51 クローン1M8 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1492)は、RAD51を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
DNA修復タンパク質RAD51ホモログ1(UniProt:Q06609、別名HsRAD51、hRAD51、RAD51ホモログA)は、ヒトのRAD51(別名RAD51A、RECA遺伝子(Gene ID:5888)によってコードされています。RAD51は、相同組換えを介したDNA修復に重要な役割を果たしています。精巣と胸腺での発現が高度で、小腸、胎盤、結腸、膵臓、卵巣にも発現します。一本鎖および二本鎖DNAに結合し、DNA依存性ATPase活性を示します。相同DNAパートナー間の相同性認識と鎖交換を触媒し、プロセシングを受けたDNA切断端と修復鋳型との間に結合分子を形成することが示されています。DNA損傷の誘導により、RAD51AP1やRPA2とともに複数の核内フォーカスに集積します。チェックポイントキナーゼ1(CHEK1)によるRAD51のトレオニン309のリン酸化は、DNA損傷部位でのクロマチンへの集積を促進し、DNA修復を促進します。RAD51はATP依存的に一本鎖DNAに結合し、相同性検索と鎖交換に不可欠な核タンパク質フィラメントを形成します。また、RAD51は酸化ストレス下でミトコンドリアDNAコピー数調節の一端を担い、ストレス誘導性のRAD51増加がミトコンドリアで認められます。RAD51遺伝子の変異が浸潤性乳管がんとファンコーニ貧血の症例で認められます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Hilario, J., et al. (2009).Proc. Natl. Acad. Sci. USA.106(2);361-368).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1492-4X25UL:
ZRB1492-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.