リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1N11, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
エピトープ配列
C-terminal cytoplasmic domain
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Western Blotting in Mouse splenocyte lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD16/FcRIII in Mouse splenocyte lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD16/FcRIII in Mouse spleen tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CD16/FcRIII peptide with a KD of 4.1 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD16/FcRIII in one million BALB/c Mouse splenocytes.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected CD16/FcRIII in J774.2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
物理的形状
再構成
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2269-25UL:
ZRB2269-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)