安全性情報
ABS82-AF647
Sigma-Aldrich
抗VEGF抗体、Alexa Fluor 647コンジュゲート
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
別名:
Anti-MVCD1, Anti-VEGF, Anti-VPF, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF, Alexa Fluor 647 Conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
結合体:
ALEXA FLUOR 647
application:
ICC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human, rat
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 647
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
VEGF(血管内皮増殖因子、VEGFA、VEGF-A)、二量体リガンドであり、最も強力な血管新生マイトジェンの1つです。VEGFは、腫瘍細胞および低酸素に曝露されたその他の細胞によって分泌されます。VEGFは、血管内皮細胞に高度の特異性を示すマイトジェンです。単一のVEGF遺伝子から選択的スプライシングにより、7つのVEGFアイソフォーム(a、b、c、d、e、f、g)が作られます。最もよく研究されているアイソフォームは、VEGF121、VEGF165、 VEGF189(それぞれ、f、d、b)です。 7つのアイソフォームはすべて分子量が異なり、細胞表面のヘパラン硫酸プロテオグリカンに結合する能力などの生物学的特性も異なっています。低酸素に反応した腫瘍細胞、活性化された癌遺伝子、およびさまざまなサイトカインによって、VEGFの発現が増強され分泌されます。VEGFは血管新生や血管の透過化を誘導するとともに、脈管形成の調節に中心的な役割を果たしています。VEGFの発現は、腫瘍の血管新生の程度および転移リスクの上昇と相関します。さらに、VEGFは内皮細胞の増殖を誘導し、細胞の遊走を促進し、アポトーシスを阻害します。そのため、VEGFシグナル伝達を阻害すると、さまざまな腫瘍の発生が抑制されます。
特異性
この抗体は、VEGFのN末端を認識します。
その他の相同性:その他の相同性:ウシ(85%の配列相同性)。ラット(70%の配列相同性)。マウス(65%の配列相同性)。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトVEGFのN末端に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド 。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、A431およびNIH/3T3細胞のVEGFを検出できます。
非コンジュゲート抗体(カタログ番号:ABS82)は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)にも適していることが示されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
成長因子・受容体
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞のVEGFを検出できます。
ターゲットの説明
約55 kDa、実測
物理的形状
15mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウムを含むPBS中の精製ウサギ抗体コンジュゲート。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABS82-AF647:
試験成績書(COA)