Merck
07491
Supelco
4-Hydroxyphenylpyruvic acid-13C9
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H8O4
分子量:
189.09
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
同位体純度
≥99.0% 13C
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
KKADPXVIOXHVKN-RIQGLZQJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)