安全性情報
10189
Supelco
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve S-II, 60-80 mesh, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
製品名
Carbosieve吸着剤, matrix Carbosieve S-II, 60-80 mesh, bottle of 10 g
製品種目
Carbosieve
品質水準
フォーム
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~1059 m2/g
Matrix
Carbosieve S-II
マトリックス活性基
carbon
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
~0.01 cm3/g mesoporosity
~0.45 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~6-15 Å pore diameter
密度
~0.61 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カーボンモレキュラーシーブ(CMS)は、ポリマーを前駆体として熱分解した後に残った多孔性カーボン骨格フレームワークです。これらの粒子の特徴は次のとおりです。
  • 球状(顆粒状粒子よりも優れた充填層性能)
  • 硬質で砕けにくい(しっかりと充填でき、破壊されない)
  • 高多孔性(高表面積)
  • C2-C5 n-アルカン程度のサイズの分析物分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境下で使用可能)
一般に、CMS吸着剤は、球状グラファイトポリマーカーボン(SGPC)およびグラファイトカーボンブラック(GCB)吸着剤と比較して、相対吸着強度が高くなります。当社のCarbosieve製品は、CMS吸着剤の一種です。
  • 非テーパー状の微細孔を有します
  • 微細孔のみを含むため、非常に強い吸着強度を有します
  • ほとんどの吸着剤で保持に問題がある小分子揮発性検体の多くに優れた性能を示します
弊社の炭素吸着剤に関するさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10189:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Carboxen® 1003 matrix Carboxen® 1003, 40-60 mesh, bottle of 10 g
Supelco
10471
Carboxen® 1003
Carbosieve SIII stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Supelco
28274-U
Carbosieve SIII
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Detlev H et al.
Analytical Chemistry, 67 (23), 4380-4386 (1995)
J Masuda et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 50(4), 121-124 (2004-10-16)
The sensory testing method applied under Japanese law to measure odor concentration has a lower detection limit of 10 in the specified Odor Index. To measure odor below the limit, a condensing procedure using solid sorbents (Tenax-TA, Unicarbon B and
John L Martin et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 1(6), 363-370 (2004-07-09)
In an effort to assess the scope of occupational exposures to ethylene, the Olefins Panel of the American Chemistry Council designed and conducted a research project to develop and apply a sampling and analytical method to measure workplace exposure. The
R A Borders et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 47(3), 158-163 (1986-03-01)
Thermal desorption is a more sensitive alternative to solvent desorption for the determination of acrylonitrile in air. A dual-bed collection tube (Tenax GC and Carbosieve B) was developed for collecting and concentrating low levels of acrylonitrile. Two thermal desorption techniques
Mohammad Reza Samarghandi et al.
Journal of research in health sciences, 14(3), 227-232 (2014-09-12)
Toluene is a volatile organic compound, one of 189 hazardous air pollutants (HAPs) and the most important pollutant found in most industries and indoor environments; owing to its adverse health, toluene must be treated before being released into the environment.