安全性情報
11072-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
製品名
Carboxen®吸着剤, matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
認証
suitable for EPA 1621
品質水準
製品種目
Carboxen®
フォーム
powder
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~1100 m2/g
Matrix
Carboxen® 572
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-45 mesh
ポアサイズ
~0.19 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.41 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
密度
~0.48 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
特徴および利点
特徴および利点:
  • 球状
  • 硬い(ボールパン硬度>98%)
  • 400°Cまで安定
  • 高純度
  • 梱包が簡単
  • 全pH範囲にわたって安定
  • 背圧なし
  • 浸透圧ショック安定性が高い
  • テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11072-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Shigehisa Uchiyama et al.
Journal of chromatography. A, 1314, 31-37 (2013-09-24)
We developed a simple method for the simultaneous determination of volatile organic compounds (VOCs) and carbonyls in the mainstream cigarette smoke using a sorbent cartridge at ambient temperature without the traditional cryogenic impinger. A sorbent cartridge is installed between intake
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.