製品名
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム), 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L88
詳細
HPLC Column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 2.1 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
vancomycin phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
3.5-7.0
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
中性分子、アミド、酸、エステル、およびアミンは、これらのバンコマイシンをベースとするCSPに高いエナンチオ選択性を示します。極性を持つイオン性モードの CHIROBIOTIC®V上で、多くの種類の第二級および第三級アミンが分離されました。CHIROBIOTIC® Vはタンパク質ベースの静置相が持つ分離特性の多くを示しますが、安定性が著しく高く、はるかに大きな試料容量を持っています。他のキラル静置相で分離された報告がないキラル検体のいくつかが分割されました。CHIROBIOTIC® VとV2は結合の化学的性質と支持粒子の細孔径が異なるため、選択性と調製容量に違いがあります。
- 結合相:バンコマイシン
- 動作するpH範囲:3.5~7.0
- 粒径:5、10、または16 μm
- 細孔径:100 Å (CHIROBIOTIC® V) または200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
J P Bagnall et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 115-129 (2012-07-04)
This paper presents and compares for the first time two chiral LC-QTOF-MS methodologies (utilising CBH and Chirobiotic V columns with cellobiohydrolase and vancomycin as chiral selectors) for the quantification of amphetamine, methamphetamine, MDA (methylenedioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine), propranolol, atenolol, metoprolol, fluoxetine
Analysis of the enantiomers of citalopram and its demethylated metabolites using chiral liquid chromatography
Kosel, M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 719 (1-2), 234-238 (1998)
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the