製品種目
Carboxen®
品質水準
フォーム
powder
包装
pack of 144 × 290 mg
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~400 m2/g
Matrix
Carboxen® 564
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-45 mesh
ポアサイズ
~0.13 cm3/g mesoporosity
~0.14 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~6-9 Å pore diameter
密度
~0.61 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carboxensは、ポリマー前駆体から設計された高度に設計された合成炭素吸着剤です。これらの粒子は樹脂のように塑性変形することも、活性炭のように微粒子を生成することもありません。これらの物質は乾燥させて出荷・保管されます。これらの誘導体化樹脂は、低分子不純物と高分子不純物を除去するための幅広い精製用途に役立ちます。気相精製および液相精製に使用されます。例としては、医薬品有効成分(API)からの均一触媒の除去、mAbからの宿主細胞タンパク質などの生化学精製における高リスク不純物、有毒重金属の除去、塩素化分子の精製、抽出物や浸出物の除去などが挙げられます。テーパー状の細孔により、吸着および脱着に関する熱力学特性と速度論的特性が改善されています。Carboxensは、細孔構造(ミクロ、メソ、マクロ)の相対的な割合、表面積、および表面pHが異なります。
特徴および利点
特徴および利点:
- 球状
- 硬い(ボールパン硬度>98%)
- 400°Cまで安定
- 高純度
- 梱包が簡単
- 全pH範囲にわたって安定
- 背圧なし
- 浸透圧ショック安定性が高い
- テーパー状の細孔(マクロからメソ、ミクロまで)
その他情報
詳細はこちらをご覧ください:特殊炭素吸着剤
脚注
アンプル144個入りの包装です
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11324-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applications of Solid Phase Microextraction.
Science, 64-65 (1999)
Journal of agricultural and food chemistry, 50(11), 3129-3136 (2002-05-16)
To provide an efficient and running analytical tool to strawberry plant breeders who have to characterize and compare the aromatic properties of new cultivars to those already known, a HS-SPME/GC-MS analysis method has been coupled with a statistical treatment method
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(14-15), 1568-1574 (2009-04-28)
Carbon nanotubes (CNTs) are a kind of new carbon-based nano-materials which have drawn great attention in many application fields. The potential single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) as solid-phase microextraction (SPME) adsorbents for the preconcentration of environmental pollutants have been investigated in
Journal of chromatography. A, 1195(1-2), 16-24 (2008-05-23)
A headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) method was developed using experimental designs to quantify the flavor of commercial Cheddar cheese and enzyme-modified Cheddar cheese (EMCC). Seven target compounds (dimethyl disulfide, hexanal, hexanol, 2-heptanone, ethyl hexanoate
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
資料
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.