certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19349-1ML-BULK:
19349-1ML:
19349-VAR:
19349-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.