製品名
熱脱離用エンプティチューブ, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
物質
glass TD tube
品質水準
特徴
fritted
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Dynatherm™ ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Empty Tube for Thermal Desorption fits Dynatherm models 850/890 TDU, ACEM-900, MTDU and OI Analytical air tube desorber or DMP-16.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
Dynatherm is a trademark of CDS Analytical
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)