Merck
20470
インライン圧力ゲージ
pressure range 0-60 psi
別名:
PRESSURE GAUGE WITH TEE 0-60PSIG, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
パラメーター
0-60 psi pressure range
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
圧力ゲージをガス供給システムに取り付けて、あらゆる点で圧力を測定します。例えば、大容量ガス精製器の上流と下流に1つずつ設置します。精製器全体での圧力降下が10 psiを超えたら、コンバーターチューブを交換しなければなりません。キットの構成:
  • 直径2インチ(5cm)の直径5cmの鉄銅合金ゲージ
  • NPT-Swagelok製アダプター
  • 1/8インチティー
ナットとフェルールが含まれています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Balakrishnan Priya et al.
Saline systems, 6, 6-6 (2010-06-08)
Cyanobacteria are recognized as the primordial organisms to grace the earth with molecular oxygen ~3.5 billion years ago as a result of their oxygenic photosynthesis. This laid a selection pressure for the evolution of antioxidative defense mechanisms to alleviate the
James R Carter et al.
Virology journal, 11, 111-111 (2014-06-15)
Approximately 100 million confirmed infections and 20,000 deaths are caused by Dengue virus (DENV) outbreaks annually. Global warming and rapid dispersal have resulted in DENV epidemics in formally non-endemic regions. Currently no consistently effective preventive measures for DENV exist, prompting