Merck
20628
Supelco
Supeltex M-4キャピラリーフェルール、多目的
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 10 ea
内径
0.8 mm
適合性
0.53 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelco社は、これらのグラファイト製フェルールの設計を改良し、閃光を最小化したクリーンかつシャープな外形を実現しました。
特徴:
指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。密封時の接触面の最大化、取り付け時にカラムが汚染されるリスクの軽減。
材質:フレキシブルグラファイト
最高温度:450°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)