包装
pkg of 50 ea
直径
9.5 mm ( 3/8 in.)
適合性
for use with Agilent/HP 5700 Series, 5830, 5840
for use with Finnigan 9600
for use with GOW-MAC® all
for use with HNU portable GC
for use with Tracor 550, 560
for use with Varian packed column injectors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタムはシリンジ注入システムの非常に重要な構成部品です。通常はエラストマーの、セルフシール性材料、たとえばシリコンゴム、ネオプレンまたはフルオロエラストマーなどで作られます。システムに漏れを生じさせずサンプルを簡便に導入するために適しています。不適切なセプタムはキャピラリーインレットの高温条件下で分解し、クロマトグラム上のベースラインの乱れやゴーストピークの発生の原因になります。
元のThermogreen LB-1セプタムの改良版です。
- ブリードは、広い温度範囲(100°C~350°C)にわたって著しく低く抑えられています。
- すでに調整済みのため、すぐに使用できます。
- ニードルは、穿通が容易で高い破裂耐性を持っています(オートサンプラーに最適です)。
- Supelco社独自のゴムの組成です。
アプリケーション
Thermogreen® LB-2 セプタムは以下のアプリケーションに適しています:
- GC-MSによる分析時に、バイアル由来の固相微量抽出(SPME)繊維からの抽出または分析物の損失を最小限に抑えるため。
- GC機器では、耐熱性セプタムを使用して、キャリアガスの漏れ、外部ピークおよびフタル酸汚染を防止します。
- GC機器を用いる際は、耐熱性セプタムと厚い針プロテクターを使用して、マイクロシリンジによる不可逆的な損傷を防止します。
- また、ガスクロマトグラフの流入液サンプリングポートでも使用されます。
その他情報
9mmのセプタムをお使いの場合は、9.5mm(3/8インチ)のセプタムをお勧めします。
法的情報
GOW-MAC is a registered trademark of GOW-MAC Instrument Co.
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)