Merck
21019-U
Supelco
ラペルクリップ
pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 6 ea
品質水準
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
LpDNPH cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)