安全性情報
000J004
Supelco
DSD-DNPHカラーキャップインサート
pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 100 ea
品質水準
テクニック
passive air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for connecting to DSD Samplers (string not included)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)