製品名
LpDNPH S10カートリッジ, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
品質水準
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21026-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
関連コンテンツ
カルボニル化合物はDNPHカートリッジ内で反応し、固定化されたヒドラゾンを形成します。このヒドラゾンを自動脱着し、UV検出によるHPLC分析を行うことができます。