安全性情報
505320-U
Supelco
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
別名:
LpDNPH カートリッジチューブ、3 mL(H シリーズ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
LpDNPH Hシリーズカートリッジ, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
品質水準
組成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 50 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling in high concentration environments
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LpDNPH H Series Cartridges (H10)は、周囲、屋内、職場、および発生源大気でカルボニルをサンプリングするために設計された空気サンプリング装置です。LpDNPHカートリッジの独自の固相抽出構成により、カートリッジは実験室のみならず野外でも簡単に使用できます。カルボニルは、2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(2,4-DNPH)でコーティングされた高純度シリカ吸着剤に捕捉され、そこでヒドラゾン誘導体に変換されます。本誘導体はカートリッジからアセトニトリルで溶出され、HPLCで分析されます。リザーバーが一体型であるため、サンプルの抽出/溶出のためにカートリッジにシリンジを取り付ける必要がありません。再利用可能なアダプターを使用して、カートリッジをサンプリングポンプに接続することができます。
LpDNPHカートリッジのHシリーズは、S10シリーズ、Rezorianカートリッジより2,4-DNPHの量やシリカ層の重量を増やしたものです。このため、カルボニル化合物の捕集容量が大きいので、高濃度の環境で使用する場合はHシリーズのカートリッジを用いる方がよいでしょう。Hシリーズには、H10 (350 mg), H30 (1 g)、H300 (10 g) カートリッジという3つのサイズがあります。
特徴および利点
LpDNPHカートリッジの特長:
  • 高純度吸着剤で微量分析でも良好な精度
  • 個人用サンプリングポンプを使用した場合でも、速いサンプリング速度(1.5~2 L/分)での使用を可能にする低圧力降下。
  • サンプルの完全性を最大限に高めるための個別包装。
  • 迅速かつ正確にサンプルを識別するためのバーコードラベル。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
505320-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.