安全性情報
505323
Supelco
LpDNPH Hシリーズカートリッジ
H30, bed wt. 1 g, volume 6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
品質水準
組成
bed wt., 1 g
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
6 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling in high concentration environments
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LpDNPH Hシリーズカートリッジ(H30)は空気サンプリング機器であり、その特有の固相抽出構成により、カートリッジは実験室のみならず現場でも使いやすくなっています。周囲、屋内、職場および供給源の空気中のカルボニルをサンプリングするためにデザインされています。カルボニルは、2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(2,4-DNPH)でコーティングされた高純度シリカ吸着剤に捕捉され、そこでヒドラゾン誘導体に変換されます。本誘導体はカートリッジからアセトニトリルで溶出され、HPLCで分析されます。
LpDNPHカートリッジのHシリーズは、S10シリーズ、Rezorianカートリッジより2,4-DNPHの量やシリカ層の重量を増やしたものです。このため、カルボニル化合物の捕集容量が大きいので、高濃度の環境で使用する場合はHシリーズのカートリッジを用いる方がよいでしょう。Hシリーズには、H10 (350 mg), H30 (1 g)、H300 (10 g) カートリッジという3つのサイズがあります。
特徴および利点
LpDNPHカートリッジの特長:
  • 高純度吸着剤で微量分析でも良好な精度
  • 個人用サンプリングポンプを使用した場合でも、速いサンプリング速度(1.5~2 L/分)での使用を可能にする低圧力降下。
  • サンプルの完全性を最大限に高めるための個別包装。
  • 迅速かつ正確にサンプルを識別するためのバーコードラベル。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
505323:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brandi L Martin et al.
Inhalation toxicology, 32(8), 342-353 (2020-08-26)
Previous studies have shown that air pollution exposure primes the body to heightened responses to everyday stressors of the cardiovascular system. The purpose of this study was to examine the utility of postprandial responses to a high carbohydrate oral load
Brandi L Martin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 83(23-24), 748-763 (2020-10-06)
Wildland fires (WF) are linked to adverse health impacts related to poor air quality. The cardiovascular impacts of emissions from specific biomass sources are however unknown. The purpose of this study was to assess the cardiovascular impacts of a single
Yong Ho Kim et al.
Archives of toxicology, 93(6), 1501-1513 (2019-04-22)
The characteristics of wildland fire smoke exposures which initiate or exacerbate cardiopulmonary conditions are unclear. We previously reported that, on a mass basis, lung toxicity associated with particulate matter (PM) from flaming smoke aspirated into mouse lungs is greater than