Merck
22015
Swagelok® Union
Swagelok® 200-6, brass, 1/8 in.
別名:
Swagelok®200-6、真鍮製ユニオン1/8インチ PK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
物質
brass
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 200-6
フィッティング
1/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Nut and ferrules included.
アプリケーション
Brass Swagelok® union maybe used in determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
Scott E, at.al.
Analytical Chemistry, 54 (14), 2402-2405 (1982)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)