Merck
22054
PTFE製フェラル
PTFE front ferrule, Swagelok for 1/4 in. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
物質
PTFE front ferrule
包装
pkg of 10 ea
内径
1/4 in.
フィッティング
Swagelok for 1/4 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.
接続金具をガラス管や柔軟なチューブ(PTFEやTygonなど)に接続するには、黄銅製やステンレス鋼製のフェルールではなくPTFE製のフェルールをご使用ください。
アプリケーション
Swagelok® PTFE ferrules maybe used, for making all the connections between glass and PTFE present in the containment vessels, piping, and sampling equipment in a bench scale biofilter system, in an experimental study investigating the effects of periods of non-use on biofilter performance.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Jason MF and Loehr RC.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46 (6), 539-546 (1996)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)