物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
詳細
Series A-2
特徴
removable needle Series A2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI 050033
ニードルL × 外径 × 内径
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック