Merck
22492
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 10 ea
内径
1/4 in.
適合性
1/4 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.
Supelco社は、これらのグラファイト製フェルールの設計を改良し、閃光を最小化したクリーンかつシャープな外形を実現しました。
特徴:
指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。密封時の接触面の最大化、取り付け時にカラムが汚染されるリスクの軽減。
材質:フレキシブルグラファイト
最高温度:450°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)