Merck
22698
On/Off トグルバルブ
stainless steel, 1/8 in. straight arms
別名:
Swagelok® 0GS2,SS TOGGLE VALVE 1/8X1/8S EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
物質
stainless steel
フィッティング
1/8 in. straight arms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toggle valve on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. Well-designed toggle valve should possess the quality that it hinders flow completely when closed while allowing nearly unaffected flow when open. Main goal of a toddle valve is to minimize the effect of pressure when in open position.
ナットとフェルールが含まれています。
アプリケーション
Toggle valve may be used in GC to describe a system which could eliminate the use of mechanical valves in the oven and could be easily added to the existing chromatographs.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Michael D. Holloway, Chikezie Nwaoha, Oliver A. Onyewuenyi
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability (2012)
A new technique for heart cutting in gas chromatography.
Deans, D. R.
Chromatographia, 1, 18-22 (1968)