Merck
22699
On/Off トグルバルブ
brass, 1/8 in. straight arms
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
物質
brass
フィッティング
1/8 in. straight arms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael D. Holloway, Chikezie Nwaoha, Oliver A. Onyewuenyi
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability (2012)
A new technique for heart cutting in gas chromatography.
Deans, D. R.
Chromatographia, 1, 18-22 (1968)