Merck
23129-U
PID Lamp
Model 108-BTEX, diam. 0.781 in.,
potential 10.0/10.6 eV
, krypton bulb gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
krypton
直径
0.781 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Photoionization detector is suitable to detect and measure the presence of organic vapours. PID lamps emit ultraviolet light to ionize organic vapour molecules. During ionization, free electrons are generated which produce a current proportional to the number of ions present and resulting signal is interpreted as total organic vapour concentration. The most popular PID lamp is the 10.2-eV which has the highest photon flux hence has high sensitivity.
Andrews Glass製高品質PIDランプを提供しています。
モデル108は最も広く使用されているPIDランプです。0.781インチ(1.98 cm)の台座直径は、OI Model 4430、Tracor、およびBaseline光電離検出器と互換です。
モデル103Cは、Scientific Services社が開発したオリジナルのPIDランプです。1.375インチ(3.49 cm)の台座直径は、HNUおよびSRI検出器と互換です。
アプリケーション
PID lamp 10.6eV may be used for determination of volatile organic compounds in atmosphere in grab sampling and in situ analysis using Portable Gas Chromatography.
特徴および利点
PIDランプモデル108-BTEXには、次の特徴があります。
  • モデル108ランプより33%エネルギ-照射量が多く、BTEX分子に対する反応がさらに高くなります。
  • 長期の出力安定性に優れ、再キャリブレ-ションの回数を少なくなります。
  • BTEXランプは、1 mA、250°Cで3ヶ月継続的に使用しても、新品の未使用モデル108よりも高い出力が得られます。
  • BTEXランプは、1 mA、250°Cで6ヶ月継続的に使用しても、最初の出力の50%を上回る出力が得られます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere using two complementary analysis techniques.
Alonso, L., et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 49, 916-924 (1999)
Hubert Lobo, Jose V. Bonilla
Handbook of Plastics Analysis, 371-371 (2003)