Merck
24110-U
Supelco
SP®-2380キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
別名:
GC カラム、ビスシアノプロピルシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G48
パラメーター
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、高い極性を持つシアノシロキサンのカラムで、グループとしての脂肪酸メチルエステル(FAME)幾何異性体(シス/トランス)の分離に一般的に使用されています。熱安定性に優れた高極性汎用カラムが必要なときにも役立ちます。
USPコード:このカラムは、USP G48の要件を満たしています。
:
  • 安定化済み
  • ポリ(90%ビスシアノプロピル/10%シアノプロピルフェニルシロキサン)
温度限界:
  • 室温以下~275°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
  • SP®-2380キャピラリーカラムは、キャピラリーガスクロマトグラフィーを用いた原油中の脂肪酸組成の測定に適しており、遺伝子組み換え大豆由来の大豆油中のトコフェロール、ステロール、およびリン脂質の含量および組成の研究のために順相および逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とともに使用されます。
  • また、高速ガスクロマトグラフィーによる哺乳類サンプル由来脂肪酸メチルエステルの同定への使用に適していることが分かりました。
  • さらに、キャピラリーガスクロマトグラフィーによる食用油の水素化プロセスにおける水素化レベルと異性化の進展レベルの測定にも適しています。
  • 特に、マウス腫瘍およびヒト単球性白血病細胞上の共役リノレン酸(CLN)を含む種子油由来脂肪酸の細胞毒性を分析するフレームイオン化検出器(FID)を備えたガスクロマトグラフィーでの使用にも適しています。
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rosa Marchetti et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(19), 8267-8279 (2019-08-30)
Recycling of waste cooking oil greatly reduces the environmental impact of its disposal. As fats can give rise to high methane yields, the use of waste cooking oil for biogas production seems a promising solution. The aim of this work
R Suzuki et al.
Lipids, 36(5), 477-482 (2001-07-04)
The cytotoxicity of fatty acids from seed oils containing conjugated linolenic acids (CLN) was studied. Fatty acids from pomegranate, tung, and catalpa were cytotoxic to human monocytic leukemia cells at concentrations exceeding 5 microM for pomegranate and tung and 10
Fast gas chromatography for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples.
Stark K and Salem N.
Liposome Technology, 17 (8), 181-181 (2005)
Effect of genetic modification on the content and composition of bioactive constituents in soybean oil.
Mounts TL
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (5), 581-586 (1996)
E M Bondia et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(2), 369-374 (1994-08-19)
Total fatty acids in plasma of neonates have been analysed as their methyl esters by gas chromatography. They were separated on a capillary column coated with a SP-2380 stationary phase. As little as 100 microliters of plasma is used for