物質
fused silica
品質水準
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
20
df
4.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
詳細
用途:このカラムはSPB-1の専用バージョンであり、硫黄ガスやその他の揮発性硫黄化合物用に開発されたものです。このカラムはブリードが比較的少ないため、硫黄専用の検出器に適合します。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしていま。
相
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしていま。
相
- 結合済み
- ポリ(ジメチルシロキサン)
- -60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas chromatography double focusing sector-field ICP-MS as an innovative tool for bad breath.
Julio R
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16 (9), 1051-1056 (2001)
Headspace GC-SCD monitoring of low volatile sulfur compounds during fermentation and in wine.
Rahut D
Analusis, 26 (3), 142-144 (1998)
Larry D Lawson et al.
Nutrients, 10(7) (2018-06-26)
Allicin is considered responsible for most of the pharmacological activity of crushed raw garlic cloves. However, when garlic supplements and garlic foods are consumed, allicin bioavailability or bioequivalence (ABB) has been unknown and in question because allicin formation from alliin
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)