Merck
24187
Supelco
SPB®-50キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G3
パラメーター
30-310 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
320
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(50% diphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
environmental
food and beverages
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、一連の一般的なフェニル含有相の中でフェニル含有率が最も高くなっています。このカラムは極性を持つ検体の分析に役立ち、有用な確認情報を提供します。多核芳香族炭化水素異性体をフェニル含量がそれより低いカラムから選択する、別の選択性も有しています。
USPコード:このカラムは、USP G3の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(50%ジフェニル/50%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • 30°C~310°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Blagoj Mitrevski et al.
Forensic science international, 152(2-3), 199-203 (2005-06-28)
A simple and rapid method for direct simultaneous determination of amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine (MDEA) and N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine (MBDB) in seized tablets was developed using gas chromatography with flame ionization detection. Separation of all six underivatized amphetamines, including