安全性情報
24654
Supelco
テドラー®ガスサンプリングバッグ
別名:
Tedlar® Gas Sampling Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
物質
Tedlar® PVDF film
品質水準
認証
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
詳細
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
包装
pkg of 10 bags
テクニック
whole air sampling: suitable
W × L
9 in. × 9 in.
最大容量
2 L
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tedlarは、米国環境保護庁のいくつかの方法でVOCや硫黄化合物をサンプリングする場合の推奨品です。シグマ アルドリッチのTedlarは、優れた不活性、不浸透性、試料の完全性、および良好な回収データを得るための高品質な2ミルのTedlar膜からできています。弁とシーム密封処理により、最も厳しいサンプリングおよび運送条件でも、これらのバッグが丈夫で実質的に漏れないことが保証されます。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.