Merck
24833-U
Supelco
キャピラリーカラムナット ( Agilentインジェクターおよび non-MS検出器にフィット)、六角レンチ締め
pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
詳細
このステンレス鋼製カラムナットは、元のAgilent製ナットを破損したり紛失したりした場合に交換するものためのです。ショートタイプフェルールに使用します。形状が六角形であるため、スパナで締めることができるので指を火傷しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns