Merck
24846
Supelco
Battery charger for M-5 / M-30
AC/DC input 220 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Battery charger for M-5 / M-30 are used as accessories in flow calibration devices for air sampling pumps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.