Merck
25325
Supelco
SUPELCOWAX 10キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
品質水準
認証
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
パラメーター
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
265
df
0.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーGCカラムは中空カラムとも呼ばれます。担体ガスは中央の開口部を通過するため、カラム全長にわたって制約を受けません。
用途:このカラムは、最も広く使用されている極性相の1つであるCarbowax 20Mをベースにしており、溶媒、脂肪酸メチルエステル(FAME)、食品、味覚・芳香化合物、アルコール、および芳香族化合物の分析に適した極性カラムです。その上、このカラムは、極性を持つ汎用カラムが必要な場合の優れた選択肢になります。
USPコード:このカラムは、USP G16の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリエチレングリコール
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:35°C~280°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、<2 μm:35°C~280°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、≥2 μm:35°C~250°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
SUPELCOWAX 10 キャピラリー GC カラムは、GC法を用いて、乳脂肪の健康効果を示す分析に使用することができます。また、comprehensive 2 次元ガスクロマトグラフィーによる多塩素化ビフェニルの高分解能分離にも用いられます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Korytar P
Journal of Chromatography A, 958 (1), 202-218 (2002)
Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18: 1, 18: 2 and 18: 3 isomers, and short-and long-chain FA
Lipids, 37 (8), 823-835 (2002)
J J Myher et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 15(2), 111-121 (1987-11-01)
The 5 alpha-stanol-3 beta-ol analogs of cholesterol, campesterol and beta-sitosterol along with many other sterol types were resolved using a Supelcowax 10 (Bonded Carbowax PEG 20M) fused silica capillary column (15 m x 0.25 mm). Unlike non-polar capillary columns, the
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1078(1-2), 128-135 (2005-07-13)
The feasibility of comprehensive two-dimensional gas chromatography with electron-capture detection (GC x GC-ECD) for the enantioseparation of chiral PCBs from other possible interfering compounds has been evaluated. Three commercially available enantioselective beta-cyclodextrin-based capillary columns (Chirasil-Dex, BGB-172 and BGB-176SE) have been
L W Getzin et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(2), 361-364 (1989-03-01)
A method for extraction, cleanup, and simultaneous gas chromatographic detection of carbofuran, metalaxyl, and simazine in soils has been developed. Pesticide residues were extracted from soil with acetone containing 10% 0.2M HCl-KCl buffer (pH 2.0), cleaned up with methylene chloride-carbonate