安全性情報
27507
Supelco
バイアル、スクリューキャップ、目盛付、キャップ、組み立て済み
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner..
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)