Merck
28025-U
Supelco
Supeltex M-4 Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
特徴
ferrule type long
包装
pkg of 10 ea
内径
0.4 mm
適合性
0.10-0.25 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelco社は、これらのグラファイト製フェルールの設計を改良し、閃光を最小化したクリーンかつシャープな外形を実現しました。
特徴:
手締めの後、1/4回転させて密封します。密封時の接触面の最大化、取り付け時にカラムが汚染されるリスクの軽減。
材質:フレキシブルグラファイト
最高温度:450°C
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)