Merck
28378-U
Supelco
Equity-1701キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
パラメーター
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
63
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:シアノプロピルフェニル官能基の置換により相の極性が高くなっているため、他の相にはない独特な選択性を有しています。このカラムはECD、NPD、およびMSD検出器を使用する系で良好に機能するため、多くの場合、アルコール、酸素化物、薬剤、殺虫剤、およびPCB用途に使用されます。
USPコード:このカラムは、USP G46の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(14%シアノプロピルフェニル/86%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:室温以下~280°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm:室温以下~260°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)