Merck
28878-U
Supelco
スーパークリーン(ベースプレートデザイン)キット
carrier gas kit (includes SU861026 + SU861011)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
詳細
Super Cleanベースプレートデザイン精製管は、ガラスと金属でできた独特のPOU(使用時)拡散防止装置付きガス精製器で、GCやGC-MSシステムに用いるキャリアガス、燃料ガスその他のガスの不純物を除去します。 本製品は、精製前のガスの純度を問わず、2 L/分で純度6.0グレード(99.9999%) 以上になるように、炭化水素、酸素(色で表示)と水分(色で表示)を除去します。
法的情報
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.