Merck
SU861027
Supelco
スーパークリーン(ベースプレートデザイン)ガス精製器
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
NACRES:
SB.54
品質水準
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)