物質
amber glass vial
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)