物質
clear glass vial
特徴
closure type snap seal vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL (300 μL)
フィッティング
thread for 11 mm (snap seal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
- The flange top centers the inserts into the vial
- Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
- Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
法的情報
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)