Merck
27426
Supelco
スナップリングバイアル用密閉容器
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
特徴
closure type snap ring seal
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
フィッティング
thread for 11 mm snap ring
適合性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1