安全性情報
SU860090
Supelco
スナップリングバイアル用密閉容器
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
詳細
snap cap
特徴
closure type clear polyethylene snap cap
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
フィッティング
thread for 11 mm snap ring
適合性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)