Merck
29575-U
CGA-580 ガスシリンダー圧力レギュレーター
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
別名:
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
パラメーター
0-150 psi
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘリウム、窒素、またはアルゴンガスボンベ向け。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)