Merck
29759-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
パラメーター
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
厚さの平均
6 μm
df
6 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Silica phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)