Merck
29833-U
Supelco
SLB®-IL60i キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
food and beverages
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:SLB-IL60iの選択性はPEG/wax相と比べて極性が高いため、独自の溶出パターンを示します。PEG/waxカラムと比べて高い最高温度を示します(260~270℃に対し280℃)。現存のPEG/waxカラムの優れた代替品です。また、GCxGCカラムとしても良い選択です。
USPコード: なし
:非結合性。1,12-ジ(トリプロピルホスホニウム)ドデカンビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド
温度範囲35~280 ℃(恒温または昇温)
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29833-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
プロトコル
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
イオン液体キャピラリーGCカラムは、極性アナライトの不活性度を高めて、改良された固定相でクロマトグラフィーおける課題に対処します。