Merck
40863
Supelco
4-ヒドロキシクマリン
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-1-ベンゾピラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O3
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
129768
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES記法
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
InChI Key
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
40863-VAR:
40863-100MG:
40863-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)