Merck
42460
Supelco
Meranzin
analytical standard
別名:
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O4
CAS番号:
分子量:
260.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42460-VAR:
42460-5MG:
42460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic